Documentos clave
GF68753481
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 1m coil, 150mm coil width, 0.025mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU040235
Seleccione un Tamaño
1 EA
450,00 €
450,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
450,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
450,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 687-534-81
L × An × grosor
1 m × 150 mm × 0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)