Documentos clave
GF68745853
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 1m coil, 0.1mm thickness, annealed
Sinónimos:
FF210280
Seleccione un Tamaño
1 EA
423,00 €
423,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
423,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
423,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 687-458-53
tamaño × grosor
1 m × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)