Documentos clave
GF68556932
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fiber, tex number 26720, L 10 m, cord diameter 6mm
Sinónimos:
ET305740
Seleccione un Tamaño
1 EA
471,00 €
471,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
471,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
471,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 685-569-32
Longitud
10 m
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)