Documentos clave
GF68423890
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
rod, 500mm x 12.7mm diameter, as drawn
Sinónimos:
NI117920
Seleccione un Tamaño
1 EA
390,00 €
390,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
390,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
390,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 684-238-90
L × diám.
500 mm × 12.7 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)