Documentos clave
GF68286943
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100m insulated wire, 0.03mm conductor diameter, 0.0025mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinónimos:
FE045810
Seleccione un Tamaño
1 EA
856,00 €
856,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
856,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
856,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
polyimide insulation
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 682-869-43
Longitud
100 m
conductor diám.
0.03 mm
aislamiento grosor
0.0025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)