Documentos clave
GF68265603
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6,6 30% GFR), rod, diam. 30 mm, L 1000 mm, black
Sinónimos:
AM367930
Seleccione un Tamaño
1 EA
406,00 €
406,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
406,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
406,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 682-656-03
Longitud
1000 mm
Diámetro
30 mm
color
black
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)