Documentos clave
GF68193490
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co66%/Si15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.018 mm, length 0.5 m, coil width 50.8 mm
Sinónimos:
CO810220
Seleccione un Tamaño
1 EA
435,00 €
435,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
435,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
435,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 681-934-90
Longitud
0.5 m
bobina anchura
50.8 mm
grosor
0.018 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)