Documentos clave
GF68182285
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.125 mm diameter, condition metallic glass, length 50 m
Sinónimos:
FE845100
Seleccione un Tamaño
1 EA
781,00 €
781,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
781,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
781,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 681-822-85
Longitud
50 m
diámetro
0.125 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)