Documentos clave
GF67902150
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
5m insulated wire, 0.05mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyester insulation
Sinónimos:
FE245820
Seleccione un Tamaño
1 EA
237,00 €
237,00 €
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
237,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
237,00 €
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
descripción
polyester insulation
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 679-021-50
Longitud
5 m
conductor diám.
0.05 mm
aislamiento grosor
0.003 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)