Documentos clave
GF67137116
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.193mm, L 200 mm, wall thickness 0.019 mm
Sinónimos:
IM307014
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 671-371-16
Longitud
200 mm
pared grosor
0.019 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)