GF66976116
Nickel
tube, 200mm, outside diameter 0.35mm, inside diameter 0.3mm, wall thickness 0.025mm, hard, 99.5%
Sinónimos:
Nickel, NI007105
Seleccione un Tamaño
318,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
318,00 €
Ensayo
99.5%
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 669-761-16
resistividad
6.97 μΩ-cm, 20°C
L × grosor de la pared
200 mm × 0.025 mm
D.E. × D.I.
0.35 mm × 0.3 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)