Documentos clave
GF66883304
Dural® - aluminum/copper/magnesium
tube, outside diameter 0.71 mm, Al95%/Cu 4%/Mg 1%, length 1000 mm, wall thickness 0.051 mm
Sinónimos:
AL047100
Seleccione un Tamaño
1 EA
413,00 €
413,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
413,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
413,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 668-833-04
Longitud
1000 mm
D.E.
0.71 mm
pared grosor
0.051 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)