Documentos clave
GF66018157
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
foil, 25 x 25mm, 0.1mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CO150240
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil (temper - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 660-181-57
tamaño × grosor
25 mm × 25 mm × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)