Documentos clave
GF66013051
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.025 mm, L 0.5 m, clear amber
Sinónimos:
SU301025
Seleccione un Tamaño
1 EA
316,00 €
316,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
316,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
316,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 660-130-51
Longitud
0.5 m
grosor
0.025 mm
color
clear amber
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)