Documentos clave
GF65769003
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
500mm tube, 9.0mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 8mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
FE047750
Seleccione un Tamaño
1 EA
452,00 €
452,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
452,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
452,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 657-690-03
L × grosor de la pared
500 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
9.0 mm × 8.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)