Documentos clave
GF65539637
Stainless steel - AISI 416
rod, 31.5 mm diameter, Fe/Cr13%/Mn 1%/Si 0.5%, length 500 mm, temper annealed
Sinónimos:
FF157960
Seleccione un Tamaño
1 EA
386,00 €
386,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
386,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
386,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 655-396-37
Longitud
500 mm
diámetro
31.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)