Documentos clave
GF65487730
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 15mm disks, 0.25mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE220322
Seleccione un Tamaño
10 EA
916,00 €
916,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
916,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
916,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 654-877-30
tamaño × grosor
15 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)