Documentos clave
GF65381160
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 150 x 150mm, 0.50mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CO153050
Seleccione un Tamaño
1 EA
451,00 €
451,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
451,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
451,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 653-811-60
tamaño × grosor
150x150 mm × 0.50 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)