Documentos clave
GF65358209
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), honeycomb, thickness 5 mm, size 300 × 300 mm, cell size 5 mm
Sinónimos:
AR312710
Seleccione un Tamaño
1 EA
336,00 €
336,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
336,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
336,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
honeycomb
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 653-582-09
cubeta tamaño
5 mm
tamaño
300 × 300 mm
grosor
5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)