Documentos clave
GF65344619
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 100 x 100mm, 0.075mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable, light tight (lt)
Sinónimos:
FE280300
Seleccione un Tamaño
1 EA
211,00 €
5 EA
802,00 €
10 EA
1480,00 €
211,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
211,00 €
5 EA
802,00 €
10 EA
1480,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
211,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
light tight (lt)
Formulario
annealed (condition a: precipitation hardenable
quarter hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 653-446-19
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)