Documentos clave
GF65337666
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
foil, 25 x 25mm, 0.025mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Sinónimos:
PT020235
Seleccione un Tamaño
1 EA
507,00 €
507,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
507,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
507,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
not light tested (nlt)
Formulario
foil (as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 653-376-66
tamaño × grosor
25 mm × 25 mm × 0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)