Documentos clave
GF65247082
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 6mm disks, 0.015mm thickness, as rolled
Sinónimos:
FE210220
Seleccione un Tamaño
10 EA
886,00 €
886,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
886,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
886,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disks - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 652-470-82
tamaño × grosor
6 mm × 0.015 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)