Documentos clave
GF64598596
Stainless steel - AISI 301
foil, Fe/Cr17%/Ni 7%/C 0.1max%, thickness 1 mm, size 300 × 300 mm, temper hard
Sinónimos:
FE270310
Seleccione un Tamaño
1 EA
463,00 €
5 EA
1760,00 €
463,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
463,00 €
5 EA
1760,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
463,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 645-985-96
tamaño
300 × 300 mm
grosor
1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)