Documentos clave
GF64556860
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 1m coil, 20mm coil width, 0.5mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE210341
Seleccione un Tamaño
1 EA
286,00 €
286,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
286,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
286,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 645-568-60
L × An × grosor
1 m × 20 mm × 0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)