Merck
GF64512097
Beryllium
foil, thickness 2.0 mm, diameter 50 mm, purity 99%
Sinónimos:
BE000361, Glucinium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Be
Número de CAS:
Peso molecular:
9.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
99%
formulario
foil
temp. de autoignición
1198 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 645-120-97
resistividad
4.46 μΩ-cm, 20°C
Diámetro
50 mm
grosor
2.0 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
densidad
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Be]
InChI
1S/Be
Clave InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable