Documentos clave
GF64250793
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 100 x 100mm, 0.050mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinónimos:
MN010220
Seleccione un Tamaño
1 EA
2760,00 €
2760,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
2760,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2760,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
light tight (lt)
Formulario
foil (as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 642-507-93
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 0.050 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)