Documentos clave
GF64124399
Platinum/Rhodium
wire, Pt80%/Rh20%, 0.25 mm diameter, length 0.5 m
Sinónimos:
PC115130
Seleccione un Tamaño
1 EA
817,00 €
817,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
817,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
817,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 641-243-99
Longitud
0.5 m
diámetro
0.25 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)