Merck
GF64110507
Aluminum
foil, thickness 0.10 mm, diameter 50 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL000557
Seleccione un Tamaño
10 EA
852,00 €
852,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
852,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Al
Número de CAS:
Peso molecular:
26.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141702
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
852,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
foil
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 641-105-07
resistividad
2.6548 μΩ-cm
Diámetro
50 mm
grosor
0.10 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)