Documentos clave
GF64059767
Polystyrene
(PS), sheet, thickness 1.2 mm, size 300 × 300 mm, condition crystal
Sinónimos:
ST313120
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Para consultas sobre este producto GF64059767, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 640-597-67
tamaño
300 × 300 mm
grosor
1.2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)