Documentos clave
GF63742709
Copper/Beryllium
rod, 20 mm diameter, Cu98%/Be 2%, length 200 mm, temper hard
Sinónimos:
CU077950
Seleccione un Tamaño
1 EA
492,00 €
492,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
492,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
492,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 637-427-09
Longitud
200 mm
diámetro
20 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)