Merck
GF63665488
Indium
wire reel, 0.2m, diameter 0.75mm, as drawn, 99.999%
Sinónimos:
Indium, IN005125
Seleccione un Tamaño
1 EA
262,00 €
262,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
262,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
In
Número de CAS:
Peso molecular:
114.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141719
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
262,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
99.999%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 636-654-88
resistividad
8.37 μΩ-cm
L × diám.
0.2 m × 0.75 mm
mp
156.6 °C (lit.)
densidad
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[In]
InChI
1S/In
Clave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
New generation of palladium-indium-silver dental cast alloys: a review.
M L Malhotra
Trends & techniques in the contemporary dental laboratory, 9(4), 65-68 (1992-05-01)
Uwe Schneider et al.
Accounts of chemical research, 45(8), 1331-1344 (2012-05-26)
The development of innovative metal catalysis for selective bond formation is an important task in organic chemistry. The group 13 metal indium is appealing for catalysis because indium-based reagents are minimally toxic, selective, and tolerant toward various functional groups. Among
Methodologic and basic aspects of indium-111 platelets.
J H Joist et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 9(2), 86-99 (1983-04-01)
Gallium-67 and indium-111 radiopharmaceuticals.
M L Thakur
The International journal of applied radiation and isotopes, 28(1-2), 183-201 (1977-01-01)
M K Loken et al.
Clinical nuclear medicine, 10(12), 902-911 (1985-12-01)
Following the introduction of In-111 oxine as a label for blood cells by McAffee and Thakur in 1976, these procedures have become increasingly important in the practice of nuclear medicine. Of particular interest are studies involving the use of labeled