Documentos clave
GF63227583
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 300 x 450mm, 0.1mm thickness, hard, flattened
Sinónimos:
CU020261
Seleccione un Tamaño
1 EA
369,00 €
369,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
369,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
369,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (hard, flattened)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 632-275-83
tamaño × grosor
300 mm × 450 mm × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)