Documentos
GF62713560
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 1.2 mm, size 300 × 300 mm
Sinónimos:
ET303060
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 627-135-60
tamaño
300 × 300 mm
grosor
1.2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable