Documentos clave
GF43770427
Polyethylene - Low Density
(LDPE), sheet, thickness 2.3 mm, size 300 × 300 mm, condition stress relieved
Sinónimos:
ET313023
Seleccione un Tamaño
1 EA
221,00 €
5 EA
838,00 €
221,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
221,00 €
5 EA
838,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
221,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 437-704-27
tamaño
300 × 300 mm
grosor
2.3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)