Documentos clave
GF62613413
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
sheet, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI043025
Seleccione un Tamaño
1 EA
183,00 €
5 EA
1010,00 €
183,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
183,00 €
5 EA
1010,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
183,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 626-134-13
tamaño × grosor
100x100 mm × 1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)