Documentos clave
GF62301754
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 19 mm, L 600 mm
Sinónimos:
SU307919
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 623-017-54
Longitud
600 mm
Diámetro
19 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)