Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1080,00 € |
Acerca de este artículo
1080,00 €
assay
≥99.99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 622-583-17
resistivity
20.65 μΩ-cm
diam. × thickness
4 mm × 0.05 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description foil, 4mm disks, thickness 0.05mm, 99.99+% | description foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.008mm, 99.99+% | description foil, 1m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95% | description foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.04mm, 99.99+% |
| form foil | form foil | form foil | form foil |
| assay ≥99.99% | assay 99.99% | assay 99.95% | assay 99.99% |
| manufacturer/tradename Goodfellow 622-583-17 | manufacturer/tradename Goodfellow 448-589-53 | manufacturer/tradename Goodfellow 666-882-95 | manufacturer/tradename Goodfellow 275-917-67 |
| bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) |
| resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm |
| mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) |
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órganos diana
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7439-92-1
7439-92-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?