Documentos clave
GF62046851
Polystyrene - Cross-Linked
(PS - X - linked), rod, diam. 38 mm, L 100 mm
Sinónimos:
ST307980
Seleccione un Tamaño
1 EA
320,00 €
5 EA
1300,00 €
320,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
320,00 €
5 EA
1300,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
320,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 620-468-51
Longitud
100 mm
Diámetro
38 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)