Documentos clave
GF61290907
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.5m coil, 0.005mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU070225
Seleccione un Tamaño
1 EA
425,00 €
425,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
425,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
425,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 612-909-07
tamaño × grosor
0.5 m × 0.005 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)