Documentos clave
GF61256022
Nimonic® alloy 90, Ni53Cr20Co18Ti2.5Al1.5Fe1.5
rod, 500mm x 22mm diameter
Sinónimos:
NJ107950
Seleccione un Tamaño
1 EA
1000,00 €
1000,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1000,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
1000,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 612-560-22
L × diám.
500 mm × 22 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Nimonic is a registered trademark of Special Metals Corporation
Nimonic is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)