Documentos clave
GF60787648
High permeability magnetic alloy, Ni80Fe15Mo5
foil, 25 x 25mm, 0.012mm thickness, light tight (lt)
Sinónimos:
NI180220
Seleccione un Tamaño
1 EA
651,00 €
5 EA
2470,00 €
651,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
651,00 €
5 EA
2470,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
651,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (light tight (lt))
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 607-876-48
tamaño × grosor
25 mm × 25 mm × 0.012 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)