Documentos clave
GF60416142
Polyethylene - Carbon Filled
(PE), film, thickness 0.08 mm, size 500 × 500 mm, condition conductive polymer
Sinónimos:
ET331080
Seleccione un Tamaño
1 EA
276,00 €
5 EA
1050,00 €
10 EA
1930,00 €
276,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
276,00 €
5 EA
1050,00 €
10 EA
1930,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
276,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 604-161-42
tamaño
500 × 500 mm
grosor
0.08 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)