Documentos clave
GF59898245
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
foil, 100 x 100mm, 2.0mm thickness, as rolled, 99.998%
Sinónimos:
AL050600
Seleccione un Tamaño
1 EA
756,00 €
5 EA
2870,00 €
756,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
756,00 €
5 EA
2870,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
756,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.998% (high purity)
Formulario
foil (as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 598-982-45
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)