Documentos clave
GF59579296
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 25mm disks, 0.0076mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU070250
Seleccione un Tamaño
10 EA
897,00 €
897,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
897,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
897,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disks - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 595-792-96
tamaño × grosor
25 mm × 0.0076 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)