Documentos clave
GF59562333
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 5m coil, 25mm coil width, 0.15mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable
Sinónimos:
FE280321
Seleccione un Tamaño
1 EA
513,00 €
513,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
513,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
513,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
as rolled - condition c (precipitation hardenable)
Formulario
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 595-623-33
L × An × grosor
5 m × 25 mm × 0.15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)