Documentos clave
GF58607770
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 15mm disks, 0.025mm thickness
Sinónimos:
FE020225
Seleccione un Tamaño
10 EA
852,00 €
852,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
852,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
852,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disc)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 586-077-70
diám. × grosor
15 mm × 0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)