Documentos clave
GF58474334
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 6.42mm, L 1000 mm, wall thickness 0.51 mm
Sinónimos:
FP307064
Seleccione un Tamaño
1 EA
231,00 €
5 EA
935,00 €
10 EA
1710,00 €
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
231,00 €
5 EA
935,00 €
10 EA
1710,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 584-743-34
Longitud
1000 mm
pared grosor
0.51 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)