Documentos clave
GF57968780
Polybutylene Terephthalate - 30% Glass Fiber Reinforced
(PBT 30% GFR), rod, diam. 20 mm, L 500 mm, condition machining feedstock
Sinónimos:
ES357920
Seleccione un Tamaño
1 EA
351,00 €
5 EA
1420,00 €
351,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
351,00 €
5 EA
1420,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
351,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 579-687-80
Longitud
500 mm
Diámetro
20 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)