Documentos clave
GF57864189
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, condition pyrolitic
Sinónimos:
B 603120
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 578-641-89
tamaño
25 × 25 mm
grosor
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)