Documentos clave
GF57697565
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 8mm disks, 0.015mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE040205
Seleccione un Tamaño
10 EA
1150,00 €
1150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
1150,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
1150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 576-975-65
tamaño × grosor
8 mm × 0.015 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)